Przejdź do
33047
Benzoic acid
ACS reagent grade, ≥99.9% (alkalimetric), crystalline, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023903
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-618-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636131
Assay:
≥99.9% (alkalimetric)
Form:
crystalline
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzoic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9% (alkalimetric)
form
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
impurities
readily oxidisable substances, in accordance, ≤0.002% S-compounds (as S), ≤0.005% halogen compounds (as Cl), ≤0.005% insoluble in methanol
ign. residue
≤0.005% (as SO4)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoic acid is an organic aromatic monocarboxylic acid. It occurs in the form of colorless leaflets or needles. It reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. On decomposition (by heating) in the presence of lime or alkali, it affords benzene and carbon dioxide. It can be synthesized by the cobalt or manganese catalyzed atmospheric oxidation of toluene.
Application
Benzoic acid may be employed as a standard in the quantitative and calorimetric studies. It may be employed as an intermediate in the synthesis of following products:
  • paints
  • pigments
  • varnish
  • wetting agents
  • aroma compounds
  • benzoyl chloride
  • benzotrichloride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24238142760806185
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
purified by sublimation, ≥99%
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥99.9% (alkalimetric)
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
-
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
benzene: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65-85-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)