Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
208-436-5
NACRES:
NA.79
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (HPLC): ≥ 98 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Spec. rotacja [α²0/D (50 g/l; woda): +34,0 - +35,0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Spec. rotacja [α²0/D (50 g/l; woda): +34,0 - +35,0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 225-230 °C (decomposition) | mp 239 °C (dec.) (lit.) | mp 224-226 °C (lit.) | mp - |
| pH 5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1023520025 | 04022536032719 |