Przejdź do
101575
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
Synonim(y):
D(+)-Cellobiose octaacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.59
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-304-5
Beilstein/REAXYS Number:
79280
MDL number:
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252603D7600S6021
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥98% (GC), Molecular Biology
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
224-226 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
mp
109-113 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
optical activity
[α]22/D +58.8°, c = 2.5 in ethanol
optical activity
[α]20/D −18°, c = 1% in H2O
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)