Przejdź do
91852
D-(+)-Cellobiose
analytical standard
Synonim(y):
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
EC Number:
208-436-5
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
optical activity
[α]/D 34±1°, c = 10 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
mp
239 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
Cellobiose is a disaccharide, commonly classified as a reducing sugar. It is mostly produced as an intermediate in the hydrolysis of the polysaccharide cellulose.
Application
D-(+)-Cellobiose may be used as an analytical standard in the following:
  • Training, testing, and external validation of the gradient retention model developed in ion chromatography using the artificial intelligence-quantitative structure retention relationship (QSRR) model approach.
  • Amperometric detection of the analyte in anion-exchange chromatography using copper/cupric oxide nanostructured electrode.
D-(+)-Cellobiose may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in caramel samples using gas–liquid chromatography coupled to mass spectrometry (GLC–MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22150C7252M8378
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
~235 °C (dec.), 239 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Cellobiose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
General, Organic, and Biological Chemistry, 6 (2012)
Qualitative and quantitative evaluation of mono- and disaccharides in d-fructose, d-glucose and sucrose caramels by gas?liquid chromatography?mass spectrometry: Di-d-fructose dianhydrides as tracers of caramel authenticity
Ratsimba V, et al.
Journal of Chromatography A, 844(1-2), 283-293 (1999)
Nanostructured cupric oxide electrode: An alternative to amperometric detection of carbohydrates in anion-exchange chromatography
Barragan CTJ and Kubota TL
Analytica Chimica Acta, 906, 89-97 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91852-25MG04061835505708