Przejdź do
52097
Xylenol Orange disodium salt
for spectrophotometric determination of metal ions
Synonim(y):
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H30N2Na2O13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
716.62
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151816
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na].[Na].Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI key
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08677398187N0128
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
quality
-
quality
-
quality
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and characterization of poly(vinyl alcohol) hydrogel based three-dimensional dosimeter for radiotherapy.
Peng Du et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 152 Suppl 1, e193-e195 (2011-12-27)
Juan José Villaverde et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(2), 163-172 (2012-02-24)
This study reports the identification of oligomeric alkenylperoxides by electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) and tandem mass spectrometry (ESI-MS(2)), during the oxidation of oleic, linoleic and linolenic acids with Fenton's (Fe(2+)/H(2)O(2)) and Fe(2+)/O(2) systems. The reactions were followed by ferrous
C K Davis et al.
Letters in applied microbiology, 53(4), 417-423 (2011-07-20)
To develop a colorimetric colony-screening assay to facilitate the isolation of micro-organisms capable of defluorination. A metal-dye chelate, zirconium-xylenol orange was used to detect fluoride ions released from a fluorinated substrate through microbial metabolism. Depolymerised zirconium reagent gave the greatest
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
52097-1G04061832547237
52097-5G04061832547244