Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
196,00 zł
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
solubility
2 g/L
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): passes test, chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): passes test
cation traces
Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Na: ≤0.2%, Sr: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Application
- Technologia ługowania kwasem do oczyszczania gipsu poużytkowego...: Badania te przedstawiają nowatorską metodę oczyszczania gipsu poużytkowego, składającego się głównie z dwuwodnego siarczanu wapnia, poprzez ługowanie kwasem, podkreślając postępy w recyklingu i zarządzaniu środowiskowym odpadami gipsowymi (Castro-Diaz et al., 2023).
- Wpływ gipsu na kompozyt obciążony antybiotykami oparty na wysoce porowatym hydroksyapatycie - wady i zalety...: Badanie to ocenia wpływ gipsu na kompozyty obciążone antybiotykami, oferując istotne wnioski dotyczące biomedycznych zastosowań dwuwodnego siarczanu wapnia w systemach dostarczania leków (Zalewska et al., 2023).
- Bezrozpuszczalnikowa synteza półwodnego siarczanu wapnia w temperaturze pokojowej...: Przedstawiono przełomową metodę syntezy półwodzianu siarczanu wapnia bez rozpuszczalników organicznych, przyczyniając się do bardziej ekologicznych i zrównoważonych procesów chemicznych w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych (Reigl i in., 2024).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,01 %
Węglan (CO₃): przechodzi test pomyślnie
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Azotan (NO₃): przechodzi test pomyślnie
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Mg (magnez): ≤ 0,01 %
Na (sód): ≤ 0,2 %
Sr (stront): ≤ 0,05 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| solubility 2 g/L | solubility 2 g/L | solubility - | solubility - |
| assay 99.0-102.0% (complexometric) | assay - | assay 99.0-101.0% (based on anhydrous substance) | assay 98%, 98.0-102.0% (ACS specification) |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid | impurities - | impurities residual solvents, in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb) | impurities ≤0.02% insol. dil. HCl |
| pH 7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH 7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny siarczan wapnia
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1021619025 | 04022536030319 |
| 1021610500 | 04022536030296 |