Przejdź do
1.02160
Calcium sulfate dihydrate
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 516
Synonim(y):
Calcium sulfate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
1.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5170,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaO4S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.17
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E516
EC Index Number:
231-900-3
MDL number:
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
solubility
2 g/L
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Calcium sulfate dihydrate is typically used in solid oral formulations such as tablets or capsules as well as in the beverage industry.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0216112056255548
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
solubility
2 g/L
solubility
2 g/L
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium sulfate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102160100004022536928562
102160050004027269300470
102160905004022536030272
102160000104027269300548
102160902504065268911488
102160902904054839020780