12056
Calcium sulfate dihydrate
puriss., meets analytical specification of NF, E 516, 99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Próba
99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
Postać
powder
jakość
meets analytical specification of NF, E 516
zanieczyszczenia
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
strata
19.0-23.0% loss on drying, 250 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤30 mg/kg
ślady kationów
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1