Przejdź do
1.02126
α-cyklodekstryna
for biochemistry
Synonim(y):
α-dekstryna Schardingera, cykloheksaamyloza, cyklomaltoheksaoza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.84
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
233-007-4
NACRES:
NA.79
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C1C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (HPLC): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 11,0 %
Spec. rotacja [α²0/D (1 %; woda; kal. na bezwodnej substancji): +148.0 - +153.0 °
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C468077900828705
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
278 °C
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102126005004022536029931