Merck
779008
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, Wacker Chemie AG, 98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Synonim(y):
Cavamax® W6 Pharma, alpha-Cyclodextrin, α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
Wybierz wielkość
100 G
1274,00 zł
1 KG
6160,00 zł
25 KG
14 070,00 zł
1274,00 zł
Cena katalogowa1820,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1274,00 zł
1 KG
6160,00 zł
25 KG
14 070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.84
Beilstein:
79627
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1274,00 zł
Cena katalogowa1820,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D 147.0 to 152.0° in H2O (USP)
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
zanieczyszczenia
≤0.20% reducing substances
≤0.25% β- and γ-cyclodextrin (each)
≤0.5% related substances
≤20 ppm residual solvents
≤5 ppm heavy metals (USP)
pozostałość po prażeniu
≤0.10% (USP)
strata
≤10.0% loss on drying
pH
5.0-8.0 (1% in solution)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
Absorpcja
≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1%
≤0.10 at 230-250 nm in solution at 1%
przydatność
positive for identity (Ph Eur)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
Klucz InChI
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Zastosowanie
α-Cyclodextrin can be used:
  • As a ligand in the complexation of nonionic surfactants and polyethylene glycols. α-cyclodextrin shows strong interaction with the surfactants that contains no benzene group.[1]
  • To protect linoleic acid from oxidation.[2]
  • In the synthesis of binuclear copper(II) complexes with cyclodextrins, which can be further used as a template for the preparation of copper nanoparticles incorporated on mesoporous silica.[3]
Informacje prawne
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cucurbituril and α-and β-Cyclodextrins as Ligands for the Complexation of Nonionic Surfactants and Polyethyleneglycols in Aqueous Solutions
Buschmann HJ, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 37(1-4), 231-236 (2000)
Oxidation-stable linoleic acid by inclusion in α-cyclodextrin
Regiert M, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 57(1-4), 471-474 (2007)
One-step synthesis of copper nanoparticles containing mesoporous silica by nanocasting of binuclear copper (II) complexes with cyclodextrins.
Han B H and Antonietti M
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1793-1796 (2003)
Yi Zhou et al.
Molecular pharmaceutics, 9(5), 1067-1076 (2012-04-10)
Safe and effective gene delivery is essential to the success of gene therapy. We synthesized and characterized a novel nonviral gene delivery system in which folate (FA) molecules were functioned as blockers on cationic polyrotaxanes (PR) composed of poly(ethylenimine) (PEI)(600)-grafted
Jing Chang et al.
Nanoscale, 5(2), 813-820 (2012-12-14)
The fabrication and drug delivery of novel polypseudorotaxane micelles with small molecule coumarin derivative as hydrophobic segment were reported. 7-Carboxymethoxy coumarin was immobilized on the terminal hydroxyl groups of poly(ethylene glycol) (PEG). The modified PEG chains were threaded in α-cyclodextrins