Przejdź do
28705
α-Cyclodextrin
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
alpha-Cyclodextrin, α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60O30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.84
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-007-4
Beilstein/REAXYS Number:
79627
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
loss
≤10% loss on drying
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
General description
α-Cyclodextrin (α-CD) is a water-soluble cyclic oligosaccharide that consists of six glucopyranose units linked by α-(1,4) bonds. It is commonly used to form inclusion complexes (ICs) with a wide range of organic compounds.
Application
α-Cyclodextrin may be used to synthesize a polymer inclusion complex (PIC) with poly(ethylene glycol) (PEG)-modified chitosans. These PICs can self-assemble to form supramolecular hydrogels.
Other Notes
Cyclodextrins are low molecular weight organic molecules which form watersoluble complexes with various compounds (guests); Enzyme model
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4680C4642779008
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
≤10.0% loss on drying
optical activity
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 147.0 to 152.0° in H2O (USP)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inclusion complexation between comblike PEO grafted polymers and ?-cyclodextrin.
He L
Macromolecules, 38(8), 3351-3355 (2005)
M.L. Bender et al.
Cyclodextrin Chemistry (1978)
Supramolecular Hydrogel Formation Based on Inclusion Complexation Between Poly (ethylene glycol)?Modified Chitosan and ??Cyclodextrin.
Huh K
Macromolecular Bioscience, 4(2), 92-99 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
28705-100G04061833380628
28705-25G04061833416808
28705-5G04061833355183