Przejdź do
1.02027
Wodzian siarczanu kadmu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Cadmium sulfate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd3O12S3 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
769.54
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-331-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
form
solid
potency
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>80 °C (decomposition)
mp
41.5 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny, CdSO₄.8/3 H₂O): 98,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda): 3,0 - 6,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,002 %
Zn (Cynk): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.455001.02161208299
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
assay
-
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
carbonate (CO32-): passes test, chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): passes test
anion traces
-
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodzian siarczanu kadmu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
CAS No.
7790-84-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)