Przejdź do
208299
Cadmium chloride hydrate
98%
Synonim(y):
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdCl2.xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.32 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-296-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
density
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2029402110821108
description
98%
description
99.999% trace metals basis
description
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
description
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
solid
form
crystals, powder and chunks
form
solid
form
solid
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cadmium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium chloride hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
654054-66-7
CAS No.
654054-66-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)