Przejdź do
1.02003
Dwuwodny octan kadmu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Octan kadmu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
822,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.53
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
208-853-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Form:
solid
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
256 °C (anhydrous)
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny (CH₃COO)₂Cd-2H₂O): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (wapń): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.001 %
Zn (cynk): ≤ 0,002 %
Substancje niewytrącane za pomocą H₂S (jako siarczany): ≤ 0,1 %.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.455001.020271.09325
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
assay
-
assay
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
3.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny octan kadmu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5743-04-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102003050004022536027463