Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 80 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł | |
| 80 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
Informacje o tej pozycji
573,00 zł
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
80 g/L
density
1.636 g/cm3
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
- Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
- Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
- Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
- Zgodnie z rozdziałem dotyczącym odczynników Ph. Eur
- Wysoka jakość oferująca dokładne oznaczenia miana
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| agency ISO 17025, reag. Ph. Eur. | agency complies with DIN 19266 | agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 |
| bulk density 900 kg/m3 | bulk density 900 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| density 1.636 g/cm3 | density 1.636 g/cm3 | density - | density - |
| potency >3200 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >3200 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - |
| solubility 80 g/L | solubility 80 g/L | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodoroftalan potasu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024000080 | 04022536555768 |