Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥71.0% Bi basis (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate)
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Ag: ≤0.001%, As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, NH4+: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Bi](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Bi.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI key
PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Własna metoda walidacji ilościowego oznaczania formaldehydu w kiszonkach i paszach z wykorzystaniem techniki HPLC-DAD...: Wykazując wszechstronność roztworów kwasu fosforowego 2,4-dinitrofenylohydrazyny w bezpieczeństwie żywności, w artykule opisano zwalidowaną metodę wykrywania pozostałości formaldehydu w paszy dla zwierząt, zapewniającą zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa (Patyra i in., 2020).
- Opracowanie metody pomiaru w celu określenia pułapowego stężenia narażenia pracowników obsługujących ortoftaldehyd: Badania te wykorzystują środki derywatyzujące, w tym roztwór kwasu fosforowego 2,4-dinitrofenylohydrazyny, do pomiaru szkodliwych substancji w środowisku pracy, przyczyniając się do poprawy ochrony pracowników i higieny przemysłowej (Yamamoto i in., 2020).
- Redukcyjne aminowanie 2,4-dinitorofenylohydrazonów aldehydowych przy użyciu boranu 2-pikoliny i wysokosprawnej analizy chromatografii cieczowej...: Koncentrując się na procesach syntezy chemicznej, badanie to wykorzystuje roztwory kwasu fosforowego 2,4-dinitrofenylohydrazyny do analizy mechanizmów reakcji w badaniach farmaceutycznych i biotechnologicznych, sprzyjając postępowi w opracowywaniu leków i chemii syntetycznej (Uchiyama et al., 2009).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Ag (Srebro): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Substancje niewytrącane przez siarkowodór (jako siarczan): ≤ 0,5 %.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form powder or crystals |
| assay ≥71.0% Bi basis (complexometric) | assay ≥99.0% (complexometric) | assay - | assay 98% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH 3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| density 4.93 g/cm3 at 20 °C | density 8.93 g/cm3 at 20 °C | density 4.75 g/cm3 at 20 °C | density - |
| impurities ≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate) | impurities ≤10 ppm Ca (Calcium), ≤20 ppm Al (Aluminium), ≤20 ppm K (Potassium), ≤30 ppm Si (Silicon), ≤5 ppm Cu (Copper), ≤5 ppm Fe (Iron), ≤5 ppm Mg (Magnesium), ≤5 ppm Pb (Lead), ≤50 ppm Na (Sodium) | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018780100 | 04022536025933 |