Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 798,00 zł |
Informacje o tej pozycji
798,00 zł
Nazwa produktu
Środki powierzchniowo czynne (niejonowe) Test komórkowy, photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants, nonionic
measuring range
0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (TBPE)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test komórkowy Spectroquant® Surfaktanty (niejonowe) umożliwia oznaczanie niejonowych środków powierzchniowo czynnych (hydrofilowy koniec nie przenosi żadnego ładunku) w próbkach wody. Surfaktanty to dodatki obniżające napięcie powierzchniowe wody, takie jak środki pieniące, emulgatory i detergenty. Większość środków powierzchniowo czynnych dostaje się do dróg wodnych jako część odpadów z gospodarstw domowych lub pochodzi z procesów przemysłowych i często ułatwia wprowadzanie innych zanieczyszczeń. Podwyższone poziomy środków powierzchniowo czynnych mogą stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Application
</UL>
Do monitorowania jakości wody w różnych środowiskach, w tym w rzekach, jeziorach i oczyszczalniach ścieków. Testy te pomagają wykrywać i określać ilościowo poziomy środków powierzchniowo czynnych, zapewniając, że woda
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (TBPE) | detection method photometric (Methylene blue) | detection method photometric (Disulfine blue) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100) | measuring range 0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA) | measuring range 0.05-1.50 mg/L (CTAB) | measuring range 50-500 mg/L (SO42-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Powiązane treści
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1017870001 | 04022536986326 |