Merck
1.01764
Surfactants (cation) Cell Test, photometric
photometric, 0.05-1.50 mg/L (CTAB), Spectroquant®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Środki powierzchniowo czynne (kationy) Test komórkowy, photometric, 0.05-1.50 mg/L (CTAB), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants (cation)
measuring range
0.05-1.50 mg/L (CTAB)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Disulfine blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,05 - 1,50 mg/l CTAB Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do DIN 38409-20.
Spectroquant® Surfaktanty (kationy) Test komórkowy umożliwia oznaczanie kationowych środków powierzchniowo czynnych (hydrofilowy koniec ma ładunek dodatni) w próbkach wody. Surfaktanty to dodatki obniżające napięcie powierzchniowe wody, takie jak środki pieniące, emulgatory i detergenty. Większość środków powierzchniowo czynnych dostaje się do dróg wodnych jako część odpadów z gospodarstw domowych lub pochodzi z procesów przemysłowych i często ułatwia wprowadzanie innych zanieczyszczeń. Podwyższone poziomy środków powierzchniowo czynnych mogą stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101764000104022536986319