Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 798,00 zł |
Informacje o tej pozycji
798,00 zł
Nazwa produktu
Środki powierzchniowo czynne (anionowe) Test komórkowy, photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants, anionic
measuring range
0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Methylene blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-20, ISO 7875-1 i DIN EN 903.
Spectroquant® Surfactants (anionic) Cell Test umożliwia oznaczanie anionowych środków powierzchniowo czynnych (hydrofilowy koniec posiada ładunek ujemny) w próbkach wody. Surfaktanty to dodatki obniżające napięcie powierzchniowe wody, takie jak środki pieniące, emulgatory i detergenty. Większość środków powierzchniowo czynnych dostaje się do dróg wodnych jako część odpadów z gospodarstw domowych lub pochodzi z procesów przemysłowych i często ułatwia wprowadzanie innych zanieczyszczeń. Podwyższone poziomy środków powierzchniowo czynnych mogą stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?