Przejdź do
1.01737
Oktahydrat wodorotlenku baru
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Baryta żrąca, oktahydrat tlenku baru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(OH)2 · 8 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.46
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
241-234-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
78 °C
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfide (S2-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.5%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Barium hydroxide octahydrate supports greener technologies by serving as an efficient, potentially reusable base catalyst for biodiesel production from non‑edible oils Click here for more information.
Application
  • Określanie miejsc fosforylowanych i O-glikozylowanych przez celowanie chemiczne (CTID) w temperaturze otoczenia...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie celowania chemicznego do identyfikacji miejsc fosforylowanych i O-glikozylowanych, niezbędnych do zrozumienia modyfikacji białek. Wodorotlenek baru jest wykorzystywany ze względu na jego skuteczność w warunkach temperatury otoczenia, przyczyniając się do bardziej wydajnych metod analitycznych (Hathaway, 2007).
  • Mokro-chemiczna synteza krystalicznego BaTiO3 ze stabilnego chelatowanego kompleksu tytanu: mechanizm powstawania i dyspergowalność w rozpuszczalnikach organicznych...: Badania demonstrują mokro-chemiczną syntezę BaTiO3, podkreślając mechanizm formowania i jego dyspergowalność. Wodorotlenek baru odgrywa kluczową rolę w stabilizacji chelatowanego kompleksu tytanu, co czyni go cennym składnikiem w syntezie materiałów i chemii analitycznej (Pramanik et al., 2006).
  • Synteza i działanie przeciwbólowe 3- i 6-glukuronidów normorfiny...: W artykule szczegółowo opisano syntezę glukuronidów normorfiny, w której w procesie syntezy zastosowano wodorotlenek baru. Badanie przyczynia się do zrozumienia właściwości przeciwbólowych i chemicznej syntezy związków istotnych z farmakologicznego punktu widzenia (Oguri et al., 1989).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0.005 %
Węglan (jako BaCO₃): ≤ 2,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczek (S): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0.01 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Sr (stront): ≤ 0,5 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2175739357271.01735
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals, granules or powder
form
solid
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥98.0% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
impurities
≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
impurities
≤0.01% insol. dil. HCl, ≤2.0% barium carbonate
impurities
-
impurities
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.2% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktahydrat wodorotlenku baru
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101737050004022536024233