Kluczowe dokumenty
935727
Barium hydroxide octahydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Oktahydrat dihydroksybaru, Oktahydrat diwodorotlenku baru
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
crystals, granules or powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white to off-white
mp
78 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)