Przejdź do
1.01735
Oktahydrat wodorotlenku baru
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
EMPLURA®
Synonim(y):
Baryta żrąca, oktahydrat tlenku baru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
499,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(OH)2 · 8 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.46
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
241-234-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
72 g/L
499,50 zł
Cena katalogowa666,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.2% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
78 °C
solubility
72 g/L
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Sr: ≤1.0%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Barium hydroxide octahydrate supports greener technologies by serving as an efficient, potentially reusable base catalyst for biodiesel production from non‑edible oils Click here for more information.
Application
  • Nanocząstki wodorotlenku baru domieszkowane chitozanem i azotkiem węgla jako degrader barwnika o potencjale bakteriobójczym: Badanie dokowania molekularnego..: W niniejszym badaniu zbadano wykorzystanie nanocząstek wodorotlenku baru oktahydratu domieszkowanego chitozanem i azotkiem węgla do zastosowań w degradacji barwników i jako środki bakteriobójcze. Badania podkreślają potencjał tych nanocząstek w remediacji środowiska i leczeniu przeciwdrobnoustrojowym (Ikram et al., 2023).
  • Równowagi Ba(OH)2 w układzie Ba-O-H-F, z zastosowaniem do tworzenia Ba2YCu3O6.5 + x z prekursorów BaF2...: W artykule omówiono równowagę oktahydratu wodorotlenku baru w układzie Ba-O-H-F i jej zastosowanie w formowaniu Ba2YCu3O6.5 + x z prekursorów BaF2. Badania te są istotne dla syntezy materiałów i zastosowań w nadprzewodnikach (Cook et al., 2005).
  • Wpływ nanometrowego dodatku tlenku na właściwości przewodzenia ciepła oktahydratu wodorotlenku baru ..: W tym artykule zbadano, w jaki sposób dodatki tlenkowe w skali nanometrowej wpływają na właściwości przewodzenia ciepła oktahydratu wodorotlenku baru, podkreślając potencjalne zastosowania w systemach zarządzania termicznego i magazynowania ciepła (Xu et al., 2015).
  • Zastosowanie izotachoforezy kapilarnej do analizy białek surowicy...: W niniejszym badaniu wykorzystano oktahydrat wodorotlenku baru w analizie białek surowicy metodą izotachoforezy kapilarnej, demonstrując jego zastosowanie w analizie biochemicznej i diagnostyce klinicznej (Ono et al., 1990).
  • Barwienie skrawków tkanek do mikroskopii elektronowej metalami ciężkimi. II. Zastosowanie roztworów zawierających ołów i bar: W badaniach tych zastosowano roztwory oktahydratu wodorotlenku baru w barwieniu skrawków tkanek do mikroskopii elektronowej, zapewniając wgląd w jego zastosowanie w badaniach histologicznych i cytologicznych (WATSON, 1958).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0,01 %
Węglan (jako BaCO₃): ≤ 2,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczek (S): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Sr (stront): ≤ 1,0 %
Substancje niewytrącane przez rozcieńczony kwas siarkowy (jako siarczan): ≤ 0,2 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101737217573B2507
description
EMPLURA®
description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
description
ACS reagent, ≥98%
description
≥98%
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
72 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktahydrat wodorotlenku baru
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)