This product does not have a specification regarding the presence of sulfate.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2360,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, 30% Ultrapur
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
21.8 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
30%
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
solubility
water: soluble
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hamowanie korozji stali miękkiej w roztworze kwasu solnego przez przeterminowany lek Ampicillin..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie przeterminowanej ampicyliny jako inhibitora korozji stali miękkiej w roztworach kwasu solnego, prezentując innowacyjne podejście do ponownego wykorzystania odpadów farmaceutycznych (Alamry et al., 2023).
- Oznaczanie rakotwórczych pierwszorzędowych amin aromatycznych zawartych jako zanieczyszczenia w syntetycznych barwnikach organicznych...: Badania te przedstawiają metodę wykrywania rakotwórczych pierwszorzędowych amin aromatycznych w syntetycznych barwnikach organicznych przy użyciu roztworów kwasu solnego do przygotowania próbek, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa produktów konsumenckich (Kawakami et al., 2022).
- Oznaczanie składu aminokwasowego octanu ganireliksu w preparacie do wstrzykiwań poprzez derywatyzację przedkolumnową za pomocą karbaminianu 6-aminochinolilo-N-hydroksysukcynimidylu...: W niniejszym badaniu opisano oznaczanie aminokwasów w preparatach octanu ganireliksu przy użyciu roztworów kwasu solnego, zapewniając szczegółową metodę analityczną do zastosowań farmaceutycznych (Ummiti i Kumar, 2020).
- Homogeniczna mikroekstrakcja ciecz-ciecz do oznaczania irgafosu 168 i irganoksu 1010 w polipropylenowych napojach pakowanych z użyciem rozpuszczalnika głęboko eutektycznego..: Badania koncentrują się na wykorzystaniu roztworów kwasu solnego w procesie ekstrakcji do oznaczania przeciwutleniaczy w napojach, zwiększając bezpieczeństwo żywności i metody kontroli jakości (Naebi et al., 2020).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 30% | assay 30% | assay ≥32.0% (alkalimetric) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency - | agency - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH - |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble at 20 °C | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Yong-Test
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1015140500 | 04022536021997 |
| 1015140250 | 04022536021980 |
| 1015141000 | 04022536984018 |
-
No informations are given the presence of sulfates despite in the suprapur HCl bottle you mention the information. Is that mean no trace of sulfate were found or the presence of sulfate wasn't tested ?
1 answer-
Helpful?
-
-
E' adatto per analisi di elementi in tracce in ICP-MS?
1 answer-
Yes, this product can be used for ICP-MS and ICP-OES methods.
The specification is linked below:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01514/1015141000Helpful?
-