Przejdź do
1.00318
Hydrochloric acid
30%, SUPRAPUR®
Synonim(y):
Kwas solny 30%, Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
30%
Concentration:
≥30%
Form:
liquid
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, 30% Suprapur®
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
21.8 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
30%
form
liquid
concentration
≥30%
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
solubility
water: soluble
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optymalizacja metody enancjoselektywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas do ilościowego oznaczania 3,4-metylenodioksymetamfetaminy (MDMA) i jej metabolitów fazy 1 w ludzkich płynach biologicznych...: Badanie to podkreśla zastosowanie roztworu kwasu solnego w procesie przygotowania próbki do precyzyjnego analitycznego oznaczania MDMA i jej metabolitów przy użyciu HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
  • Koprecypitacja jako jednoetapowa separacja Se do oznaczania stosunków izotopowych zakończona zmienioną oceną niepewności..: Badania te wykorzystują roztwór kwasu solnego w metodzie koprecypitacji do separacji izotopów selenu, zwiększając dokładność i niezawodność analityczną (Karasiński et al., 2024).
  • Usuwanie czerwieni metylowej z roztworu wodnego za pomocą biowęgla pochodzącego z nasion kopru włoskiego..: W artykule zbadano zastosowanie roztworu kwasu solnego do przygotowania biowęgla w celu skutecznego usuwania czerwonego barwnika metylowego z wody, przyczyniając się do oczyszczenia środowiska (Paluch i in., 2023).
  • Aminokwas tyrozyny jako zanieczyszczenie dla heterogenicznej membrany anionowymiennej...: Badania dotyczą wykorzystania roztworu kwasu solnego w badaniach zanieczyszczenia membran anionowymiennych aminokwasem tyrozyny, zapewniając wgląd w mechanizmy zanieczyszczenia membran (Kharina i Eliseeva, 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 30.0 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
Bromek (Br): ≤ 10 ppm
Wolny chlor (Cl): ≤ 300 ppb
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppb
Siarczan (SO₄): ≤ 300 ppb
Siarczyn (SO₃): ≤ 500 ppb
Ag (Srebro): ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1.0 ppb
As (Arsen): ≤ 1.0 ppb
Au (Złoto): ≤ 1.0 ppb
Ba (Bar): ≤ 1.0 ppb
Be (Beryl): ≤ 1.0 ppb
Bi (Bizmut): ≤ 1.0 ppb
Ca (Wapń): ≤ 5.0 ppb
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppb
Co (Kobalt): ≤ 1.0 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1.0 ppb
Cu (Miedź): ≤ 1.0 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 5.0 ppb
Ga (Gal): ≤ 0.5 ppb
Ge (German): ≤ 10.0 ppb
Hg (Rtęć): ≤ 2.0 ppb
In (Ind): ≤ 0.5 ppb
K (Potas): ≤ 10.0 ppb
Li (Lit): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 2,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molibden): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (Amon): ≤ 500 ppb
Na (Sód): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nikiel): ≤ 1,0 ppb
Pb (Ołów): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platyna): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antymon): ≤ 0.5 ppb
Sn (Cyna): ≤ 1.0 ppb
Sr (Stront): ≤ 0.5 ppb
Ti (Tytan): ≤ 1.0 ppb
Tl (Tal): ≤ 0,5 ppb
V (Wanad): ≤ 1,0 ppb
Zn (Cynk): ≤ 1,0 ppb
Zr (Cyrkon): ≤ 0.5 ppb
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 2 ppm
Rzeczywiste wartości analizy podlegają nieuniknionym systematycznym zmianom w tym zakresie stężeń
Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionym systematycznym zmianom
w tym zakresie stężeń.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003131.003191.00316
concentration
≥30%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
30%
assay
≥32% (alkalimetric)
assay
≥32.0% (alkalimetric)
assay
≥25.0% (alkalimetric)
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Techniki spektroskopii atomowej, takie jak AAS, AES, ICP-OES i ICP-MS, służą do identyfikacji i ilościowego oznaczania składu pierwiastkowego próbek.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100318100004022536004648
100318025004022536004617
100318050004027269295554
100318250004027269295561
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?