Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, 32% for analysis EMSURE®
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥32.0% (alkalimetric)
form
liquid
SMILES string
Cl
impurities
≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Hg (Mercury), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.01 ppm Pb (Lead), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Bi (Bismuth), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Ge (Germanium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Ti (Titanium), ≤0.02 ppm Tl (Thallium), ≤0.02 ppm Zr (Zirconium), ≤0.05 ppm Ag (Silver), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Au (Gold), ≤0.05 ppm Ga (Gallium), ≤0.05 ppm In (Indium), ≤0.05 ppm Mg (Magnesium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.10 ppm Fe (Iron), ≤0.10 ppm K (Potassium), ≤0.10 ppm Pt (Platinum), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.2 ppm Na (Sodium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤1 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza nanoprętów tlenku cynku z prekursora boranu cynku: W niniejszym badaniu wykorzystano kwas solny do syntezy nanoprętów tlenku cynku, ważnych dla zastosowań w superkondensatorach. Podkreśla ono kluczową rolę kwasu solnego w badaniach nad nanomateriałami, przesuwając granice technologii magazynowania energii (Lefdhil et al., 2023).
- Ulepszona procedura trawienia i analizy krzemu w tkance roślinnej: Kwas solny jest wykorzystywany do trawienia tkanek roślinnych w celu analizy zawartości krzemu, usprawniając metodologie badań rolniczych i biologicznych. To zastosowanie odzwierciedla znaczenie kwasu solnego w badaniach naukowych wymagających precyzyjnego przetwarzania chemicznego (Langenfeld i Bugbee, 2023).
- Wewnątrzcząsteczkowa cyklizacja O-tosyloksy β-aminopropioamidoksymów tworząca wiązanie N-N(+) i reakcja wymiany jonowej: W tym badaniu kwas solny odgrywa kluczową rolę w syntezie organicznej, demonstrując swoją wszechstronność w rozwoju związków farmaceutycznych. Badanie zapewnia wgląd w syntezę złożonych związków organicznych, które są niezbędne w chemii medycznej (Kayukova et al., 2023).
Analysis Note
Kolor: ≤ 10 Hazen
Bromek (Br): ≤ 50 ppm
Wolny chlor (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 1 ppm
Siarczyn (SO₃): ≤ 1 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0.05 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsen): ≤ 0.01 ppm
Au (Złoto): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,02 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,02 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,02 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,10 ppm
Ga (Gal): ≤ 0,05 ppm
Ge (German): ≤ 0.02 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.01 ppm
In (Ind): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 0.10 ppm
Li (Lit): ≤ 0.01 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,01 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 1 ppm
Na (Sód): ≤ 0,2 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,01 ppm
Pt (Platyna): ≤ 0,10 ppm
Sr (Stront): ≤ 0,01 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,02 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.02 ppm
V (Wanad): ≤ 0,01 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,05 ppm
Zr (Cyrkon): ≤ 0,02 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄): ≤ 5 ppm
Data ważności: patrz etykieta produktu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥32.0% (alkalimetric) | assay ≥25.0% (alkalimetric) | assay 30% | assay 30% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility - | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003191000 | 04022536004686 |
| 1003199950 | 04054839515040 |
| 1003192500 | 04022536004709 |
| 1003199025 | 04022536004747 |
| 1003199200 | 04027269685621 |
| 1003192511 | 04022536529950 |
| 1003191011 | 04022536508962 |