Kluczowe dokumenty
1.09203
Sigma-Aldrich
Giemsa′s azur-eosin-methylene blue
for microscopy
Wybierz wielkość
25 G
520,00 zł
100 G
1540,00 zł
1 KG
10 520,00 zł
1092035000
42 990,00 zł
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
520,00 zł
100 G
1540,00 zł
1 KG
10 520,00 zł
1092035000
42 990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
microbe id | staining: suitable
gęstość nasypowa
520 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Giemsa′s azur-eosin-methylene blue - for microscopy dye, is a dry dye that is used for the preparation of a staining solution. Giemsa′s staining is one of the standard procedures in histology, hematology, cytology and bacteriology. When used in hematological applications, Giemsa′s stain is frequently used in combination with other dye solutions, e. g. with May-Grünwald′s solution for Pappenheim (MGG) overview staining. The stain demonstrates various cells with their morphological features better than e.g. with H&E stain in histology. This staining solution generally stains the nuclei red, based on the molecular interaction between the Eosin Y dye and an Azure B-DNA complex. Both dyes assemble to an Eosin Y - Azure B-DNA complex and the intensity of the resulting stain depends on the content of Azure B and the ratio of Azure B : Eosin Y. Furthermore, the resulting stain can vary depending on the influence of fixation, staining times, pH-value of the solutions or buffer substances. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Zastosowanie
For microscopy. For the staining of blood and bone-marrow smears, paraffin sections and clinical-cytological specimens
Komentarz do analizy
Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testLoss on drying (105 °C)≤ 10 %Suitability for microscopy (Blood smear)passes testNucleivioletLymphocytes (Plasma)blueMonocytes (Plasma)grey bluebasophilic granulocytes (Granules)dark violeteosinophilic granulocytes (Granules)reddish to red-brownNeutrophilic granulocytes (Granules)red-violetThrombocytesvioletErythrocytesreddish-brownishBlood parasites (Nuclei)lightred
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3