Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 518,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
518,00 zł
sterility
sterile; γ-irradiated
Quality Level
form
granular
manufacturer/tradename
ReadyCult®
packaging
pkg of 20 Tests
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
yellowish
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Application
Analysis Note
- klarowność:
klarowny
- kolor: żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090: 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Wzrost
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Fluorescencja
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Tworzenie indolu
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) - |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability - |
| form granular | form granular | form plate | form - |
| manufacturer/tradename ReadyCult® | manufacturer/tradename ReadyCult® | manufacturer/tradename ReadyPlate™ | manufacturer/tradename Qiagen WB120462 |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1012950001 | 04022536582221 |