Kluczowe dokumenty
WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Synonim(y):
Whatman FTA
Wybierz wielkość
50 EA
1377,50 zł
1377,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1377,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
1377,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120462
opakowanie
pkg of pack of 50 devices
Opis ogólny
Urządzenie EasiCollect upraszcza pobieranie i transport komórek policzkowych. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o maksymalnym pobieraniu komórek i jednolitym nakładaniu próbek na karty FTA w celu przezwyciężenia indywidualnych różnic. Zaciski ciśnieniowe uformowane w urządzeniu EasiCollect zapewniają jednolite i stałe ciśnienie dla powtarzalnego przenoszenia komórek na kartę FTA.
Cechy i korzyści
50 urządzeń do pobierania próbek z policzka dla uproszczonego pobierania i transportu próbek.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.