Przejdź do
1.01298
® Bakterie z grupy coli 100
ReadyCult®, according to EPA, granular, for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 20 tests, pkg of 200 tests
Synonim(y):
Szybki test na obecność bakterii coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Manufacturer/tradename:
ReadyCult®
Agency:
according to EPA
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 1106200500
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to EPA
Quality Segment
sterility
sterile; γ-irradiated
form
granular
packaging
pkg of 20 tests, pkg of 200 tests
manufacturer/tradename
ReadyCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Coliforms 100 to chromogenne podłoże, które zapewnia łatwe do odczytania, ostateczne pozytywne wyniki. Ma wysoką jakość odżywczą peptonów wraz z wbudowanym buforem fosforanowym, który gwarantuje szybki wzrost bakterii z grupy coli, podczas gdy siarczan laurylu w znacznym stopniu hamuje towarzyszącą florę (zwłaszcza Gram-dodatnią). Substraty chromogenne X-GAL (rozszczepiane przez bakterie z grupy coli) i substrat fluorogenny MUG (wysoce specyficzny dla E. coli) umożliwiają jednoczesne wykrywanie bakterii z grupy coli i E. coli. Obecność bakterii z grupy coli jest wskazywana przez niebiesko-zielony kolor bulionu, a E. coli przez niebieską fluorescencję w świetle UV. Opcjonalna 30-sekundowa reakcja indolowa pomaga dokładnie potwierdzić obecność E. coli. Testy ReadyCult® są wygodne, szybkie i ekonomiczne.
Application
Coliforms 100 to szybki test na obecność E. coli/ bakterii z grupy coli w wodzie pitnej. Jest to selektywny bulion wzbogacający stosowany do jednoczesnego wykrywania obecności / braku całkowitej liczby bakterii z grupy coli i E. coli w bakteriologicznym badaniu wody.
Analysis Note
Wygląd
- klarowność:
klarowny
- kolor: żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090: 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): ≥ 1000
Wzrost
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Fluorescencja
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024): -
Tworzenie indolu
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488: -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): -
Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
Zastępuje: 1012980002
Legal Information
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)