The composition of Product 101287 is considered proprietary. While there are instructions for using the product, there is no information on its composition.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 105,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
105,00 zł
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
7.0-7.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material.
The 500 ml bottle is sufficient for approx. 250 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Powiązane treści
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1012870100 | 04022536019024 |
| 1012870500 | 04022536019048 |
| 1012872500 | 04022536019062 |
-
What is the concentration of product 101287 (Löffler's methylene blue solution)?