Przejdź do
1.01252
Skrobia
soluble GR for analysis ISO
Synonim(y):
Amylum, skrobia ziemniaczana do oznaczania diastazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-686-4
NACRES:
NA.79
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. ISO
Quality Segment
form
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Węglowodany
Skrobia składa się zasadniczo z dwóch typów cząsteczek: amylozy i amylopektyny. Skrobia i skrobie modyfikowane są ważnymi substancjami pomocniczymi. Działają one jako wypełniacze/spoiwa.
Application
Starch has been used:
  • as a component in modified Columbia agar (MCA) to culture and isolate bacterial colonies[1]
  • in validation studies for determining molar substitution of hydroxyethylstarches (HES) by 1H nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy
  • as a substrate in anaerobic batch experiments to study the effect of carbohydrates on protein hydrolysis[2]
Analysis Note
Wygląd (kolor): biały
Wygląd (opis): drobny proszek
Wartość pH (2%; woda): 6,0 - 7,5
Wrażliwość: przechodzi test
Substancja redukująca (jako maltoza): maks. 0,7
Popiół siarczanowy: maks. 0,4
Strata przy suszeniu (105 °C, 2 h): maks. 10
Przydatność jako substrat enzymatyczny (dla amylaz): przechodzi test
Odczynnik ISO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3361503967S5296
Starch soluble GR for analysis ISO
Millipore
1.01252
Starch
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
50 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
pH
6.0-7.5
pH
5.0-8.0
pH
-
agency
reag. ISO
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101252010004022536018577
101252902504022536018638
101252025004022536018591
101252100004022536018614
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. After preparing a stock 2% solution by preparing the paste of 2.0 g of the sample with a little cold water and add to it with stirring 100 mL of boiling water, as suggested before, can the solution be autoclaved?
    1 answer
    1. This product has not been specifically evaluated for autoclavability. However, starch solutions are typically autoclaved at 121°C for 15 - 20 minutes. Please note that autoclaving has been reported to change some characteristics of starches. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      Babu, A. S., & Parimalavalli, R. (2014). Effect of Autoclaving on Functional, Chemical, Pasting and Morphological Properties of. JOURNAL OF ROOT CROPS, 39(1), 78–83. Retrieved from https://www.journal.isrc.in/index.php/jrc/article/view/187
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the molecular weight and solubility of the product Starch 1.01252?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. It is described as a soluble starch, meaning that it is soluble in hot water. Note that the description of being a soluble starch is based on the method of preparation for the product; there is no specification for solubility:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01252/1012520100
      The recommendation is to follow the method of preparing a 2 percent solution as found in the book Reagent Chemicals, published by the American Chemical Society:
      Prepare a paste of 2.0 g of the sample with a little cold water and add to it with stirring 100 mL of boiling water. The solution should be no more than opalescent, and on cooling it should remain liquid and not increase in opalescence.