This product does not undergo any sterilization treatment. The material is subject to microbial testing and is required to meet the following specifications:
Total Aerobic Microbial Count (TAMC) - Not more than 1000 CFU/G
Total Yeast and Mold Count (TYMC) - Not more than 100 CFU/G
E.Coli - Absent
Salmonella - Absent
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
biological source
potato
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
color
white
pH
5.0-8.0
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
room temp
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source - | biological source - | biological source corn |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color - | color - |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03967-500G | 04061838628541 |
| 03967-1KG | 04061838628534 |
-
Wird eine Strahlensterilistation oder Ethylenoxidsterilsiation durchgeführt, um die mikrobielle Reinheitskritereien zu erfüllen (TAMC: max. 1000 CFU/g)