Przejdź do
33615
Starch
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Synonim(y):
Starch, soluble
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
potato
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
form
powder
quality
soluble
impurities
≤0.7% subst. red. Fehling sol. (as maltose)
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤13% loss on drying, 105 °C
color
white to off-white
pH
6.0-7.5
suitability
passes test for test of sensitivity
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Application
Starch has been used as a test compound for preparing anhydroalditols like-1,5-anhydro-D-glucitol, 1,5-anhydro-D-mannitol, 2,5-anhydro-D-glucitol, 2,5-anhydro-D-mannitol and 1,4-anhydro-Dribitol. It has also been used for preparing Ac medium for studying the fungal diversity in deep-sea hydrothermal ecosystems.[1]
Biochem/physiol Actions
Starch is a carbohydrate made up of glucose units joined by glycosidic bonds. Undigested part of potato starch is referred as Resistant starch (RS). Resistant starch, RS4 reduces the concentrations of total cholesterol and triglycerides in the serum as well as enhances the concentration of HDL-cholesterol in Wistar rats.[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01253S1300000S9765
Skrobia soluble extra pure
SAFC
1.01253
Skrobia
Starch, BRP European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1300000
Starch, BRP
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
potato
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
suitability
passes test for test of sensitivity
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for sensitivity as indicator
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this starch hydrolyzed?
    1 answer
    1. This starch is not hydrolyzed. Please see product S5651 for a hydrolyzed option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/s5651.