Przejdź do
1.01213
Tiocyjanian amonu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sulfocyjanek amonu, Rodanek amonu, Sól amonowa kwasu tiocyjanowego, Sulfocyjanian amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
217-175-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1600 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.02% Iodine consuming substances
ign. residue
≤0.025% (as sulfate)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
151 °C
solubility
1600 g/L
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.0025%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Cu: ≤0.0004%, Fe: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0004%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Strategia krzyżowego sprzęgania rodników C-S indukowana przekaźnikiem redoks: Niniejsze badanie przedstawia nowe zastosowanie tiocyjanianu amonu w syntezie organicznej, w szczególności w nietradycyjnej selektywnej tiocyjanizacji chinoksalinonów. Metoda ta podkreśla wszechstronność tiocyjanianu amonu w ułatwianiu złożonych przemian chemicznych, przydatnych w badaniach farmaceutycznych i materiałoznawczych (Shi et al., 2024).
  • Strategia konwersji reagentów i interkalacji w kierunku mikropęcherzyków MoS2 z rozszerzoną międzywarstwą: Tiocyjanian amonu jest wykorzystywany do zwiększenia wydajności superkondensatorów mikroprzepływowych MoS2, demonstrując jego kluczową rolę w opracowywaniu zaawansowanych materiałów do technologii magazynowania energii. To zastosowanie podkreśla znaczenie tiocyjanianu amonu w dziedzinie materiałoznawstwa, w szczególności w poprawie właściwości elektrochemicznych materiałów w nanoskali (Wang et al., 2023).
  • Waloryzacja i charakterystyka biooleju z nasion Salvadora persica do adsorpcji zanieczyszczeń powietrza: Badania te dotyczą zastosowań środowiskowych tiocyjanianu amonu, w szczególności w adsorpcji i łagodzeniu zanieczyszczeń powietrza przy użyciu biooleju pochodzącego ze źródeł naturalnych. Badanie podkreśla użyteczność związku w testach środowiskowych i strategiach kontroli zanieczyszczeń (Azizi et al., 2023).
  • Montaż warstwa po warstwie nanokryształów CsPbX3 w homostruktury na dużą skalę: W tym zastosowaniu tiocyjanian amonu jest wykorzystywany do precyzyjnego montażu nanokryształów perowskitu, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju urządzeń optoelektronicznych. Rola tego związku w ułatwianiu precyzyjnych procesów montażu materiałów pokazuje jego znaczenie w najnowocześniejszych badaniach naukowych i rozwoju (Cirignano et al., 2022).
  • Badanie elektrolitów biopolimerowych na bazie MC: DN z wbudowanym kompleksem Zn-Metal dla urządzeń magazynujących energię o ulepszonej wydajności elektrochemicznej: Tiocyjanian amonu jest tutaj stosowany w celu poprawy właściwości elektrolitów z mieszanek biopolimerowych, podkreślając jego znaczenie w rozwoju wysokowydajnych urządzeń do magazynowania energii. Ta aplikacja służy potrzebom badaczy skupionych na bateriach i superkondensatorach nowej generacji (Dannoun et al., 2022).
Analysis Note
Test (argentometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 4,5 - 6,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0025 %
Siarczek (S): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0004 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0001 %
Pb (ołów): ≤ 0,0004 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,025 %
Substancje zużywające jod:
≤ 0,02 %
: ≤ 0,004 meq/g
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: AX1415; AX1415-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221988909009431354
form
solid
form
crystals
form
powder
form
crystals
solubility
1600 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 76.1 g/L at 20 °C
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥97.5%
assay
≥97.5%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
Cu: ≤0.0004%, Pb: ≤0.0004%, Fe: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals: ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals: ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian amonu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45393S-50MG04061832340272
45393-250MG04061832340265
CRM43551-100MG04061842640836
101213050004022536018119
101213902504022536018133