Kluczowe dokumenty
221988
Ammonium thiocyanate
ACS reagent, ≥97.5%
Synonim(y):
Ammonium rhodanide
Wybierz wielkość
174,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
174,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥97.5%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.025%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
mp
152-154 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Klucz InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?