Kluczowe dokumenty
431354
Ammonium thiocyanate
99.99% trace metals basis, for inorganic trace analysis
Synonim(y):
Ammonium rhodanide
Wybierz wielkość
719,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
719,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.025%
pH
4.5-6.0
mp
152-154 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 76.1 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Klucz InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Graphitic carbon nitride.[5]
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).[6]
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.[7]
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.[8]
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.[9]
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)