Przejdź do
1.01211
Ammonium sulfate
for biochemistry
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-984-1
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
Analysis Note
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2150-OP9018741.04161
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
form
solid
solubility
754-764 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
-
pH
5 (100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101211905004022536018065
101211100004022536018027
101211500004022536018041