No, Redi-Dri™ products can be stored under the same conditions as the equivalent non-Redi-Dri™ products.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤10 ppm, Pb: ≤3 ppm, Se: ≤5 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Redi-Dri™ technology eliminates clumping and the need for complicated procedures to keep your salts free-flowing. Keeping your salts dry helps improve your results by giving accurate measurements and easier-to-handle salts and buffers. Rather than drying your salts in an oven or desiccator or breaking them apart manually, Redi-Dri™ ensures that your salts will remain easy-to-use for months without worrying about anti-caking agents. Even after repeated openings you can be assured that your results are always accurate. Redi-Dri™ saves you time, energy and money by keeping your salts usable for longer!
Application
Features and Benefits
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety –Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes –Available from research amounts to scale-up quantities
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% | description Molecular Biology, ≥99.0% | description ACS reagent, ≥99.0% | description BioUltra, ≥99.0% (T) |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form crystals |
| solubility water: soluble 132 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.667 g/mL | solubility water: soluble 132 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade - |
| mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are there any special storage conditions that must be maintained?
1 answer-
Helpful?
-
-
How does Redi-Dri™ help keep salts and buffers free-flowing?
1 answer-
Redi-Dri™ products are specially handled and the bottle is specially designed to ensure that the product will remain dry without adding impurities or additives to the product. Ensuring that you receive the highest quality material that is easy to handle.
Helpful?
-
-
How long will material remain free-flowing after it is opened?
1 answer-
While the exact amount of time your material will remain free-flowing can vary, this largely depends on the ambient storage conditions and how many times it is opened.