Merck
1.04161
Ammonium sulfate
granulated, EMPROVE® EXPERT, ACS, ChP, NF
Synonim(y):
Mascagnite
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352314
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
GMO free, Halal, Kosher
agency
ChP, NF
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard bulk materials often show a tendency for caking, clumping and dust formation which results in laborious weighing and manual de-caking processes with a negative impact on manufacturing efficiency. Due to its granulated form, Ammonium Sulfate granulated is free-flowing and easy to handle. Its greatly reduced caking behavior facilitates processability, speeds up manufacturing processes and increases operator safety.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Ammonium sulfate is widely used as a precipitant in biopharma manufacturing and as a excipient in liposomal formulations.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Packaging
1.04161.0001 / 3x 1 kg / PE bottle
1.04161.1000 / 1 kg / PE bottle
1.04161.9026 / 25 kg / PE bag in PE drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104161950004054839620980
104161902604054839620973
104161000104054839620959
104161933604065266088373
104161100004054839620966