Przejdź do
09724
Ammonium chloride
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Ammonii chloridum, Salmiac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Form:
crystalline powder
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
form
crystalline powder
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01145A451431107-M
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor density
1.9 (vs air)
vapor density
-
vapor density
1.9 (vs air)
vapor density
1.9 (vs air)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 5210
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with
Kornelis S M van der Geest et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(7), 1927-1938 (2014-03-14)
Several lines of evidence indicate that B cells may be involved in the immunopathology of giant cell arteritis (GCA) and polymyalgia rheumatica (PMR). This study was undertaken to examine the distribution of defined B cell subsets, including effector B (Beff)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
233072-1G04061825584003
09724-1KG04061838657657