Przejdź do
31107-M
Ammonium chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Synonim(y):
Salmiac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Form:
crystalline powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
impurities
acidity or alkalinity, complies, bromides and iodides, complies, ≤0.005% insoluble matter
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli condensation reaction.
  • For the aldol condensation of carbonyl compounds[1].
  • In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones.
It can also be used as:
  • A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides.
  • A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2133301.011421.01145
form
crystalline powder
form
powder, crystals or chunks
form
solid
form
crystalline powder
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)