Przejdź do
1.01134
Karbaminian amonu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Karbaminian amonu, sól amonowa kwasu karbaminowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-185-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
790 g/L
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
82 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
681-1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.002% (as sulfate)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
152 °C (closed capillary tube)
solubility
790 g/L
density
1.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].NC(=O)[O-].O
InChI
1S/CH3NO2.H3N.H2O/c2-1(3)4;;/h2H2,(H,3,4);1H3;1H2
InChI key
SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kwas szczawiowy jako podwójny surogat C1 w heterogenicznej katalizowanej palladem tandemowej syntezie czteroskładnikowych chinazolinonów...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie karbaminianu amonu w syntezie chinazolinonów za pomocą nowatorskiej metody katalizowanej palladem, podkreślając jego zastosowanie w syntezie organicznej (Sheetal et al., 2024).
  • Wysokowydajne, kooperatywne wychwytywanie CO(2) w strukturze metaloorganicznej z domieszką diaminy poprzez połączony mechanizm chemisorpcyjny i fizykoisorpcyjny...: Karbaminian amonu omówiono w kontekście zwiększenia wydajności wychwytywania CO2 w metaloorganicznych strukturach szkieletowych, pokazując jego potencjał w zastosowaniach środowiskowych (Zhu et al., 2024).
  • Termiczna synteza kwasu karbaminowego i jego dimerów w lodach międzygwiezdnych: A Reservoir of Interstellar Amino Acids...: Artykuł bada powstawanie kwasu karbaminowego z karbaminianu amonu w warunkach międzygwiezdnych, zapewniając wgląd w astrochemię i pochodzenie aminokwasów w kosmosie (Marks et al., 2023).
Analysis Note
Test (alkalometryczny): ≥ 99,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0003 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0002 %
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
096991.011881.01187
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
solubility
790 g/L
solubility
-
solubility
1920 g/L
solubility
1920 g/L
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
vapor pressure
82 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
100 mmHg ( 26.7 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
152 °C (closed capillary tube)
mp
-
mp
169 °C
mp
169 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Karbaminian amonu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101134050004022536016504