Przejdź do
1.01125
Bromek amonu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Ammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.94
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-183-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid (deliquescent)
Solubility:
970 g/L
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
form
solid (deliquescent)
potency
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤5 ppm heavy metals (ACS)
ign. residue
≤0.01%
pH
6.6 (10 g/L in H2O)
mp
>370 °C (closed capillary tube)
solubility
970 g/L
density
2.46 g/cm3
bulk density
1100 kg/m3
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.002%, chloride (Cl-): ≤0.2%, iodide (I-): passes test, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤0.002%, ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].N.[H+]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (argentometryczny): ≥ 99,5 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda): 4,5 - 6,0
Bromian (BrO₃): ≤ 0,002 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,2 %
Jodek (I): przechodzi test
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 0.0002 %
Ba (Bar): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,01 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 0,01 %
Zgodność z ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.186311.011451.01143
form
solid (deliquescent)
form
crystals
form
crystalline powder
form
solid
solubility
970 g/L
solubility
4470 g/L
solubility
372 g/L (External MSDS)
solubility
-
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
assay
-
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
99.995%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤5 ppm heavy metals (ACS)
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek amonu
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101125902504022536016351
101125100004022536016344