Przejdź do
1.01115
Octan amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96.0% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
1480 g/L
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥96.0% (alkalimetric)
form
solid
ign. residue
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
1480 g/L
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
410 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Jednogarnkowa, czteroskładnikowa reakcja do projektowania, syntezy i badań SAR nowych pirydyn do badań biobójczych owadobójczych przeciwko mszycy grochowej (Aphis craccivora): W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie octanu amonu w ułatwianiu syntezy nowych pochodnych pirydyny, ocenianych pod kątem ich właściwości owadobójczych przeciwko Aphis craccivora (Alkorbi et al., 2024).
  • Ekologiczna metoda analityczna do jednoczesnego oznaczania 17 substancji perfluoroalkilowych (PFAS) w ludzkiej surowicy i nasieniu za pomocą ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS): Badania te pokazują zastosowanie octanu amonu w UPLC-MS/MS do wykrywania PFAS w próbkach biologicznych, podkreślając jego rolę w chemii analitycznej związanej ze środowiskiem i zdrowiem (Di Giorgi i in., 2024).
  • Innowacja pochodnych 6-sulfonamidu-2H-chromenu jako środków przeciwcukrzycowych ukierunkowanych na α-amylazę, α-glikozydazę i inhibitory PPAR-γ z symulacją dokowania molekularnego in silico: Octan amonu został wykorzystany w procesie syntezy nowych pochodnych chromenu, wykazujących potencjał jako środki przeciwcukrzycowe poprzez hamowanie aktywności α-amylazy i α-glikozydazy (Thabet et al., 2024).
  • Regulacja tworzenia tetrametylopirazyny przez sprzężony system redoks Fenol-Fenton: W artykule przedstawiono badanie roli octanu amonu w tworzeniu tetrametylopirazyny poprzez cykl redoks, ważną reakcję w chemii żywności i prawdopodobnie w syntezie złożonych cząsteczek organicznych (Xu i in., 2024).
  • Jednoczesne oznaczanie nieskrytynibu (TQ-B3101) i jego aktywnego metabolitu kryzotynibu w osoczu szczurów metodą LC-MS/MS: zastosowanie do badań farmakokinetycznych: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie octanu amonu w ulepszaniu metodologii LC-MS/MS w badaniach farmakokinetycznych, co stanowi przykład jego kluczowej roli w analizie związków farmaceutycznych (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 96,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wartość pH (5 %; woda): 6,0 - 7,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 0,02 %
Woda: ≤ 2,5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7330096892145-OP
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
assay
≥96.0% (alkalimetric)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
assay
-
solubility
1480 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
114 °C
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mp
-
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan amonu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101115500004022536016153
101115100004022536016139