Kluczowe dokumenty
2145-OP
Millipore
Ammonium Acetate
OmniPur® Grade
Synonim(y):
OmniPur® Ammonium Acetate, Acetic Acid, Ammonium Salt
Wybierz wielkość
1 KG
375,00 zł
375,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
375,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
375,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
A (280 nm, 1 M, water): ≤0.01AU
A (354 nm, 1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99%
Chloride (Cl): ≤0.0005%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Residue after ignition: ≤0.01%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
pH (5%, water, 25°C): 6.7-7.3
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sodium (Na): ≤0.005%
Sulfate (SO4): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
  • Ekologiczna metoda analityczna do jednoczesnego oznaczania 17 substancji perfluoroalkilowych (PFAS) w ludzkiej surowicy i nasieniu za pomocą ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS): Octan amonu jest stosowany jako kluczowy składnik fazy ruchomej w UPLC-MS/MS, poprawiając wykrywanie i analizę PFAS, podkreślając jego znaczenie w chemii analitycznej związanej ze środowiskiem i zdrowiem (Di Giorgi A et al., 2024).
  • Innowacja pochodnych 6-sulfonamidu-2H-chromenu jako środków przeciwcukrzycowych ukierunkowanych na inhibitory a-amylazy, a-glikozydazy i PPAR-y z symulacją dokowania molekularnego in silico...: Pokazuje rolę octanu amonu w syntezie złożonych cząsteczek o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych, podkreślając jego zastosowanie w chemii medycznej do projektowania i odkrywania leków (Thabet HK et al., 2024).
  • Regulacja tworzenia tetrametylopirazyny przez sprzężony system redoks Fenol-Fenton...: Omówiono zastosowanie octanu amonu w chemii żywności, w szczególności we wzmacnianiu reakcji chemicznych wpływających na syntezę związków smakowych, co ma kluczowe znaczenie dla badań w dziedzinie nauk o żywności (Xu H et al., 2024).
  • Jednoczesne oznaczanie nieskrytynibu (TQ-B3101) i jego aktywnego metabolitu kryzotynibu w osoczu szczurów metodą LC-MS/MS: zastosowanie do badań farmakokinetycznych...: Wykorzystuje octan amonu w fazie przygotowania próbki do LC-MS/MS, ułatwiając analizę farmakokinetyczną leczenia raka, przyczyniając się w ten sposób do badań onkologicznych i monitorowania terapeutycznego (Wang H et al., 2024).
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1