Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł | |
| 2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 745,00 zł | |
| 20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
416,00 zł
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Level
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Features and Benefits
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia pokryta jest wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Packaging
Analysis Note
Wartość pH (zawiesina 10 %): 8,5 - 10,5
Substancje ekstrahowalne wodą: ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,1 %
Prędkość filtracji: ≥ 0,3 ml/min
Wielkość cząstek: 70 % pomiędzy 0.063 - 0,200 mm
Ustawienie aktywności zgodnie ze stopniami aktywności Brockmanna dostosowanymi do odległości migracji 30 mm:
I: aktywność I
II: aktywność II
III: aktywność III
IV: aktywność IV
V: aktywność V
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm |
| separation technique normal phase | separation technique normal phase | separation technique normal phase | separation technique normal phase |
| matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide |
| density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density 3.94 g/cm3 at 20 °C | density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density 3.94 g/cm3 at 20 °C |
| bulk density 500‑900 kg/m3 | bulk density - | bulk density 500‑900 kg/m3 | bulk density - |
| mp 2050 °C | mp 2050 °C | mp 2050 °C | mp 2050 °C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1010769020 | 04022536015453 |
| 1010761000 | 04022536015439 |
| 1010762000 | 04022536015446 |