Przejdź do
1.01078
Tlenek glinu 90 aktywny kwasowy (0,063-0,200 mm)
(activity stage I), for column chromatography
Synonim(y):
Aluminium oxide 90 active acidic (0.063-0.200 mm)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Wszechstronny sorbent do chromatografii preparatywnej wykazujący wyższą stabilność pH
Features and Benefits
Tlenek glinu 90 aktywny kwasowy (0,063-0,200 mm) zapewnia użytkownikom:
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia jest pokryta wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Aktywność: I
Wartość pH (zawiesina 10 %): 3,5 - 4,5
Substancje ekstrahowane wodą: ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,2 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,1 %
Prędkość filtracji: ≥ 0,3 ml/min
Wielkość cząstek: 70 % pomiędzy 0.063 - 0,200 mm
Ustawienie aktywności zgodnie ze stopniami aktywności Brockmanna dostosowanymi do odległości migracji 30 mm:
I: aktywność I
II: aktywność II
III: aktywność III
IV: aktywność IV
V: aktywność V
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0109719996606300
description
(activity stage I), for column chromatography
description
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
description
Brockmann I, standard grade, activated, acidic
description
activated, neutral, Brockmann Activity I
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
50-300 mesh
particle size
0.05-0.15 mm
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
-
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
matrix active group
aluminum oxide
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)