Przejdź do
1.01061
Tlenek glinu 150 podstawowy
(0.063-0.200 mm)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
15 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Wszechstronny sorbent do chromatografii preparatywnej wykazujący wyższą stabilność pH
Features and Benefits
Aluminum Oxide 150 basic zapewnia użytkownikom:
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia jest pokryta wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesina): 8,5 - 10,5
Substancje ekstrahowalne wodą: ≤ 0,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,1 %
Aktywność: I-II
Prędkość filtracji: ≥ 0,3 ml/min
Wielkość cząstek: 70 % między 0,063 - 0,200 mm
I: aktywność I
II: aktywność II
III: aktywność III
IV: aktywność IV
V: aktywność V
Ustawienie aktywności zgodnie ze stopniami aktywności Brockmanna dostosowanymi do odległości migracji 30 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.010761.15754A1522
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
-
separation technique
-
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
-
particle size
-
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
matrix active group
-
bulk density
500‑900 kg/m3
bulk density
500‑900 kg/m3
bulk density
50‑240 kg/m3
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101061100004022536015156
101061200004022536015163