Przejdź do
1.15754
Tlenek glinu
fibers for gooch crucibles
Synonim(y):
Aluminium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NB.51
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
impurities
≤1.0% Substances extractable by hydrochloric acid
loss
≤0.5% loss on ignition, 900°C
mp
>1650 °C
bulk density
50‑240 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al]65O[Al](O6)O5.[Al]43O[Al](O4)O3.[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analiza pierwiastkowa lewitowanych próbek stałych za pomocą spektroskopii rozpadu indukowanej laserowo wspomaganej mikrofalami...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie tlenku glinu w celu zwiększenia możliwości analizy elementarnej spektroskopii rozpadu indukowanej laserem, zapewniając nowe podejście do precyzyjnej analizy chemicznej w chemii analitycznej (Alamri AM et al., 2024).
  • Alternatywne narzędzia nanolitograficzne dla podłoży do spektroskopii Ramana z izolacją nanocząstek...: W artykule omówiono wykorzystanie tlenku glinu w opracowywaniu zaawansowanych narzędzi nanolitograficznych, znacznie zwiększających wydajność spektroskopii Ramana do wykrywania i analizy chemicznej (Srivastava K et al., 2024).
  • Nieoczekiwane wczesne obluzowanie prostokątnych prostych trzpieni udowych Zweymüller z powierzchnią o obniżonej zawartości tlenku glinu po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego - prospektywne, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie...: Badanie to analizuje kliniczne implikacje stosowania tlenku glinu w implantach protetycznych, w szczególności jego wpływ na długowieczność i stabilność trzpieni udowych w artroplastyce stawu biodrowego (Moret CS et al., 2024).
  • Zielona synteza nanocząstek tlenku glinu przy użyciu Clerodendrum phlomidis oraz ich działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające...: Bada biogeniczną syntezę nanocząstek tlenku glinu, podkreślając ich potencjał w zastosowaniach biomedycznych ze względu na ich właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające (Thanaraj S et al., 2024).
Analysis Note
Substances extractable by hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.010971.01077919241
mp
>1650 °C
mp
2050 °C
mp
2050 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1.0% Substances extractable by hydrochloric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
loss
≤0.5% loss on ignition, 900°C
loss
-
loss
-
loss
-
bulk density
50‑240 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
142844-00-6
CAS No.
142844-00-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115754010004022536161778
115754100004022536161785