Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł |
Informacje o tej pozycji
317,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.010%, NH4+: ≤0.010%, Pb: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.01%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr+3].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,010 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,010 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
| assay 99.0-102.0% (iodometric) | assay 99.0-100.5% (complexometric) | assay ≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification) | assay ≥98.0% (iodometric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| impurities ≤0.01% Insoluble matter | impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities ≤0.01% insolubles | impurities ≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) |
| cation traces Al: ≤0.005%, Fe: ≤0.010%, Pb: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.01%, NH4+: ≤0.010% | cation traces Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.001% (ACS) | cation traces Al: ≤0.02%, Fe: ≤0.01%, NH4+: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.01% | cation traces Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.01%, NH4+: ≤0.002% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodekahydrat siarczanu chromu(III) potasu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1010360250 | 04022536014814 |